Tlačiť
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3452-100G PC3452-25G PC3452-5G
APOSPC3452-100GEA 116.33 EUR
APOSPC3452-100G APOSPC3452-25G APOSPC3452-5G
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
Teplota varu: 74…76 °C
Hustota: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042584
Číslo CAS: 61272-76-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III