Tlačiť
2-Fluorobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3450-100G PC3450-1KG PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA 28.24 EUR
APOSPC3450-100G APOSPC3450-1KG APOSPC3450-250G
2-Fluorobenzaldehyde 99%
2-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
Mw: 124.11
Teplota varu: 172…175 °C
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003302
Číslo CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
OSN: 1989
ADR: 3 III