Tlačiť
3-Fluorobenzal chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: α,α-Dichloro-3-fluortoluene, 1-(Dichloromethyl)-3-fluorobenzene
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 313.28 EUR
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
3-Fluorobenzal chloride 98%
3-Fluorobenzal chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂F
Teplota varu: 195…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037112
Číslo CAS: 402-64-2