Tlačiť
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 31.57 EUR
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
Teplota tavenia: 125…130 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05664299
Číslo CAS: 406482-20-0