3-Fluoroanisole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Fluoro-3-methoxybenzene
PC3430-100G
PC3430-25G
PC3430-50G
PC3430-1KG
APOSPC3430-100GEA
74.9
EUR
APOSPC3430-100G
APOSPC3430-25G
APOSPC3430-50G
APOSPC3430-1KG
3-Fluoroanisole 99%
3-Fluoroanisole
Vzorec:
C₇H₇FO Mw: 126.13 Teplota varu: 158…159 °C Teplota tavenia: –35 °C Hustota: 1.104 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 43 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000335 Číslo CAS: 456-49-5 EINECS: 207-267-4 OSN: 1993 ADR: 3 III |