Tlačiť
3-Fluoroanisole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
PC3430-100G PC3430-25G PC3430-50G PC3430-1KG
APOSPC3430-100GEA 74.9 EUR
APOSPC3430-100G APOSPC3430-25G APOSPC3430-50G APOSPC3430-1KG
3-Fluoroanisole 99%
3-Fluoroanisole
Vzorec: C₇H₇FO
Mw: 126.13
Teplota varu: 158…159 °C
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1.104 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000335
Číslo CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
OSN: 1993
ADR: 3 III