Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 91.33 EUR
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236276
Číslo CAS: 90381-08-1