Tlačiť
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 3,4-Difluorobenzene-1,2-diamine, 3,4-Difluoro-o-phenylenediamine
PC3416-1G PC3416-5G
APOSPC3416-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3416-1G APOSPC3416-5G
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153128
Číslo CAS: 153505-39-6