Tlačiť
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dichloro-5-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC3408-25G PC3408-5G
APOSPC3408-25GEA 266.75 EUR
APOSPC3408-25G APOSPC3408-5G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid 98%
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₂Cl₃FO
Teplota varu: 143…144 °C/35mmHg
Hustota: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075341
Číslo CAS: 86393-34-2
EINECS: 428-390-1
OSN: 3265
ADR: 8,II