Tlačiť
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3405-1G PC3405-5G
APOSPC3405-1GEA 356.5 EUR
APOSPC3405-1G APOSPC3405-5G
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₄BrF₅O
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09259004
Číslo CAS: 886762-02-3
OSN: 3261
ADR: 8 III