Tlačiť
2-Amino-3-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 26.55 EUR
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Teplota tavenia: 126…127 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368754
Číslo CAS: 53981-23-0