Tlačiť
3-Fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3400-100G PC3400-1KG PC3400-500G PC3400-25G
APOSPC3400-100GEA 163.26 EUR
APOSPC3400-100G APOSPC3400-1KG APOSPC3400-500G APOSPC3400-25G
3-Fluoroaniline 98%
3-Fluoroaniline
Vzorec: C₆H₆FN
Teplota varu: 186…187 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007758
Číslo CAS: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
OSN: 2941
ADR: 6.1,III