Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 76.61 EUR
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Vzorec: C₉H₅F₁₅O
Teplota varu: 130 °C
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038367
Číslo CAS: 297730-93-9