Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 407.14 EUR
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Teplota varu: 90 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038366
Číslo CAS: 2344-09-4
OSN: 1993
ADR: 3,III