Tlačiť
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,4,4-Trifluorobut-2-enoic acid
PC3392-25G PC3392-5G
APOSPC3392-25GEA 368.52 EUR
APOSPC3392-25G APOSPC3392-5G
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
Mw: 140.06 g/mol
Teplota varu: 68…69 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 55…56 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02181180
Číslo CAS: 71027-02-6
OSN: 3261
ADR: 8 III