Tlačiť
2-Fluoroaniline 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3390-1KG PC3390-250G PC3390-500G
APOSPC3390-1KGEA 94.67 EUR
APOSPC3390-1KG APOSPC3390-250G APOSPC3390-500G
2-Fluoroaniline 99+%
2-Fluoroaniline
Intermediate for the synthesis of Flurbiprofen, an important NSAID.
Vzorec: C₆H₆FN
Teplota varu: 182…183 °C
Teplota tavenia: –29 °C
Hustota: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007642
Číslo CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
OSN: 2941
ADR: 6.1,III