Tlačiť
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3389-25G PC3389-5G PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA 626.15 EUR
APOSPC3389-25G APOSPC3389-5G APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141809
Číslo CAS: 2557-70-2