Tlačiť
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoromethanesulphonic acid Nickel(II) Salt, Nickel(II) Triflate, Nickel(II) trifluoromethanesulphonate, Nickel triflate
PC3387-10G PC3387-25G PC3387-5G PC3387-1G
APOSPC3387-10GEA 0 EUR
APOSPC3387-10G APOSPC3387-25G APOSPC3387-5G APOSPC3387-1G
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆NiO₆S₂
Mw: 356.82 g/mol
Teplota tavenia: 100…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673740
Číslo CAS: 60871-84-3