Tlačiť
4'-Fluoracetofenon 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC3380-100G PC3380-1KG PC3380-250G
APOSPC3380-100GEA 49.74 EUR
APOSPC3380-100G APOSPC3380-1KG APOSPC3380-250G
4'-Fluoracetofenon 99%
4'-Fluoracetofenon
Vzorec: C₈H₇FO
Teplota varu: 196 °C
Hustota: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000354
Číslo CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9