Tlačiť
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3373-25G PC3373-5G PC3373-100G
APOSPC3373-25GEA 93.06 EUR
APOSPC3373-25G APOSPC3373-5G APOSPC3373-100G
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Vzorec: C₂H₃BF₃K
Teplota tavenia: 226…230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093335
Číslo CAS: 13682-77-4
OSN: 3261
ADR: 8,II