Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC3355-1G PC3355-25G PC3355-5G
APOSPC3355-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3355-1G APOSPC3355-25G APOSPC3355-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
Mw: 273.48
Teplota varu: 80 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236216
Číslo CAS: 237761-77-2
OSN: 3265
ADR: 8 II