Tlačiť
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3349-100G PC3349-25G PC3349-5G
APOSPC3349-100GEA 229.44 EUR
APOSPC3349-100G APOSPC3349-25G APOSPC3349-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Teplota tavenia: 41…44 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094221
Číslo CAS: 351003-49-1
OSN: 3261
ADR: 8,II