Tlačiť
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Perfluoroethyl Perfluoroisopropyl ketone
PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 304.83 EUR
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Vzorec: C₆F₁₂O
Mw: 316.05 g/mol
Teplota varu: 49 °C
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038343
Číslo CAS: 756-13-8
EINECS: 436-710-6