Tlačiť
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Perfluoro(2-oxo-3,6-dimethyl-1,4-dioxane)
PC3335-25G PC3335-5G
APOSPC3335-25GEA 1763.74 EUR
APOSPC3335-25G APOSPC3335-5G
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one
Vzorec: C₆F₁₀O₃
Teplota varu: 70…70,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038350
Číslo CAS: 7309-84-4