Tlačiť
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 38.17 EUR
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Mw: 196.55 g/mol
Teplota varu: 140 °C
Hustota: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00276971
Číslo CAS: 772-49-6