Tlačiť
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC3321-1G PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA 116.16 EUR
APOSPC3321-1G APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.14 g/mol
Teplota varu: 100 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00101568
Číslo CAS: 175204-82-7