Tlačiť
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3319-1G PC3319-25G PC3319-5G
APOSPC3319-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3319-1G APOSPC3319-25G APOSPC3319-5G
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062608
Číslo CAS: 910911-43-2
OSN: 1993
ADR: 3,II