Tlačiť
Perfluoro-compound FC-40™
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: FluorinertR(FC-40)
PC3312-1KG PC3312-250G
APOSPC3312-1KGEA 750.9 EUR
APOSPC3312-1KG APOSPC3312-250G
Perfluoro-compound FC-40™
Perfluoro-compound FC-40™
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Vzorec: C₂₁F₄₈N₂
Teplota varu: 155 °C
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632188
Číslo CAS: 51142-49-5