Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Trifluoromethyl)-3-pyridylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid, (6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC3307-1G PC3307-5G
APOSPC3307-1GEA 28.24 EUR
APOSPC3307-1G APOSPC3307-5G
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₃NO₂
Mw: 190.92 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07375381
Číslo CAS: 868662-36-6