Tlačiť
Iron(II) fluoride, anhydrous 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ferrous fluoride, Iron difluoride
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 404.17 EUR
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Iron(II) fluoride, anhydrous 99%
Iron(II) fluoride
Vzorec: F₂Fe
Mw: 93.84
Teplota varu: 1100
Teplota tavenia: >1000 °C
Hustota: 4.09 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016093
Číslo CAS: 7789-28-8
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04093