Tlačiť
Iron(III) fluoride, anhydrous 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Iron trifluoride, Ferric fluoride
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 249.15 EUR
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Iron(III) fluoride, anhydrous 99%
Iron(III) fluoride
Vzorec: F₃Fe
Mw: 112.84
Teplota tavenia: 1030 °C
Hustota: 3.52 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011012
Číslo CAS: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04065