Tlačiť
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32874-1G PC32874-250MG PC32874-50MG PC32874-500MG
APOSPC32874-1GEA 582.43 EUR
APOSPC32874-1G APOSPC32874-250MG APOSPC32874-50MG APOSPC32874-500MG
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O
Mw: 218.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16077266
Číslo CAS: 1312766-79-2