Tlačiť
Ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3286-25G PC3286-5G
APOSPC3286-25GEA 0 EUR
APOSPC3286-25G APOSPC3286-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Teplota varu: 90…91 °C/10mmHg
Hustota: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013556
Číslo CAS: 577-62-8