Tlačiť
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC32852-1G PC32852-50MG PC32852-250MG PC32852-500MG
APOSPC32852-1GEA 724.61 EUR
APOSPC32852-1G APOSPC32852-50MG APOSPC32852-250MG APOSPC32852-500MG
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Vzorec: C₇H₅ClFN₃
Mw: 185.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18089180
Číslo CAS: 142356-64-7