Tlačiť
Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3284-25G PC3284-5G
APOSPC3284-25GEA 225.52 EUR
APOSPC3284-25G APOSPC3284-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₅F₃O₃S
Mw: 178.13
Teplota varu: 115…118 °C
Hustota: 1.374 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000410
Číslo CAS: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
OSN: 2920
ADR: 8+3 II