Tlačiť
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3276-25G PC3276-5G
APOSPC3276-25GEA 231.92 EUR
APOSPC3276-25G APOSPC3276-5G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₅BrF₆O
Mw: 335.0405 g/mol
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792434
Číslo CAS: 131805-94-2
OSN: 3261
ADR: 8 III