Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32755-1G PC32755-5G
APOSPC32755-1GEA 397.36 EUR
APOSPC32755-1G APOSPC32755-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Mw: 209.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652498
Číslo CAS: 1240257-11-7
OSN: 2735
ADR: 8 II