Tlačiť
Ishikawa's reagent 25% in acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32753-100G PC32753-25G PC32753-500G
APOSPC32753-100GEA 124.75 EUR
APOSPC32753-100G APOSPC32753-25G APOSPC32753-500G
Ishikawa's reagent 25% in acetonitrile
Ishikawa's reagent
Vzorec: C₇H₁₁F₆N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054683
Číslo CAS: 309-88-6
OSN: 2924
ADR: 3+8,II