Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC32744-1G PC32744-5G PC32744-25G
APOSPC32744-1GEA 24.95 EUR
APOSPC32744-1G APOSPC32744-5G APOSPC32744-25G
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09878165
Číslo CAS: 83027-73-0
OSN: 3261
ADR: 8,II