Tlačiť
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32743-1G PC32743-250MG
APOSPC32743-1GEA 473.06 EUR
APOSPC32743-1G APOSPC32743-250MG
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
Mw: 156.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18072541
Číslo CAS: 55805-29-3