Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32734-1G PC32734-250MG
APOSPC32734-1GEA 107.75 EUR
APOSPC32734-1G APOSPC32734-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.147 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399742
Číslo CAS: 195622-41-4