Tlačiť
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32733-25G PC32733-5G PC32733-100G
APOSPC32733-25GEA 96.13 EUR
APOSPC32733-25G APOSPC32733-5G APOSPC32733-100G
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Mw: 266.0100 g/mol
Teplota tavenia: 229…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774250
Číslo CAS: 825-98-9