Tlačiť
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3271-1G PC3271-5G PC3271-25G
APOSPC3271-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3271-1G APOSPC3271-5G APOSPC3271-25G
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₄S
Mw: 238.613 g/mol
Teplota tavenia: 111…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03030335
Číslo CAS: 37098-75-2
OSN: 3261
ADR: 8 III