Tlačiť
4-Fluorophenyl isothiocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
PC32704-10G PC32704-25G PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA 63.38 EUR
APOSPC32704-10G APOSPC32704-25G APOSPC32704-5G
4-Fluorophenyl isothiocyanate 98%
4-Fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄FNS
Teplota varu: 228 °C
Teplota tavenia: 24…28 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004809
Číslo CAS: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
OSN: 1759
ADR: 8,II