Tlačiť
Ethyl trifluoroacetate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoroacetic ethyl ester
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 24.95 EUR
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Ethyl trifluoroacetate 99%
Ethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Teplota varu: 60…62 °C
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000419
Číslo CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
OSN: 2924
ADR: 3+8,III