Tlačiť
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3266-1G PC3266-5G
APOSPC3266-1GEA 163.26 EUR
APOSPC3266-1G APOSPC3266-5G
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236352
Číslo CAS: 237424-20-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III