Tlačiť
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoate, 5H-Octafluorovaleric acid Ethyl Ester
PC3260A-25G PC3260A-5G
APOSPC3260A-25GEA 469.72 EUR
APOSPC3260A-25G APOSPC3260A-5G
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Vzorec: C₇H₆F₈O₂
Teplota varu: 180 °C
Hustota: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153153
Číslo CAS: 2795-50-8
OSN: 3272
ADR: 3,III