Tlačiť
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32594-5G PC32594-250MG PC32594-100MG
APOSPC32594-5GEA 298.44 EUR
APOSPC32594-5G APOSPC32594-250MG APOSPC32594-100MG
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
2,4-Difluorothiobenzamide
Vzorec: C₇H₅F₂NS
Teplota tavenia: 128…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085011
Číslo CAS: 175276-92-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III