Tlačiť
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3258-1G PC3258-5G PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3258-1G APOSPC3258-5G APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Mw: 170.14 g/mol
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09152778
Číslo CAS: 147285-87-8