Tlačiť
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylate
PC3256-25G PC3256-5G PC3256-100G
APOSPC3256-25GEA 33.13 EUR
APOSPC3256-25G APOSPC3256-5G APOSPC3256-100G
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Mw: 315.32 g/mol
Teplota tavenia: 85…86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00068104
Číslo CAS: 175277-03-9