Tlačiť
Ethyl perfluorononanoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3253-25G PC3253-100G
APOSPC3253-25GEA 208.58 EUR
APOSPC3253-25G APOSPC3253-100G
Ethyl perfluorononanoate 97%
Ethyl perfluorononanoate
Vzorec: C₁₁H₅F₁₇O₂
Teplota varu: 84…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039245
Číslo CAS: 30377-52-7
EINECS: 250-159-7